Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Tisch-Distributoren (Verbindung und Synchronisierung)
Stellen Sie mit diesen Tischverteilern für die Verwendung mit Rührern der Serien Mini, Micro, Compact und Maxi identische Betriebsbedingungen für mehrere Rührerinstallationen sicher.
302.51 CHF - 444.21 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Mini-, Micro-, Compact- und Maxi-Rührer |
---|---|
Typ | Tisch-Verteiler |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10489391
|
Thermo Scientific™
50091720 |
Verteiler mit 4 Positionen |
302.51 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10247081
|
Thermo Scientific™
50091721 |
Verteiler mit 8 Positionen |
444.21 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Stellen Sie mit Thermo Scientific™ Cimarec™ i Tisch-Verteilern (Link und Sync) identische Betriebsbedingungen für mehrere Rührerinstallationen sicher, und verwenden Sie diese mit Rührern der Serien Mini, Micro, Compact und Maxi.
- Simultane Steuerung von 2, 4, 6 oder 8 Mini, Micro oder Compact Rührern mit einem externen Telemodul 20 C oder Telemodul 40 C Steuergerät
- Simultane Steuerung von 2 oder 4 Maxi Rührern mit einem externen Telemodul 20 C oder Telemodul 40 C Steuergerät
- Gleichmäßige Verteilung für synchronisiertes Rühren
Spezifikation
Für Mini-, Micro-, Compact- und Maxi-Rührer | |
Tisch-Verteiler |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.