Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B-Steuerung
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B-Steuerungen ermöglichen die Synchronlaufüberwachung von zwei Rührern.
1859.25 CHF - 2401.95 CHF
Spezifikation
Modell Biomodul 40B-Steuerung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11794687
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50118915
230 V, Deutschland
1859.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12425771
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50118917
230 V, Dänemark
1989.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15323426
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50118918
230 V, Großbritannien
2401.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17576576
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50118919
230 V, Schweiz
1989.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B-Steuerungen ermöglichen die Synchronlaufüberwachung von zwei Rührern.
  • Besonders gut sichtbare Anzeige
  • Frei wählbare Rühr- und Pausenzeiten sowie zuschaltbarer Drehrichtungsumkehr
Spezifikation
Spezifikation
Biomodul 40B-Steuerung