Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B-Steuerung
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B-Steuerungen ermöglichen die Synchronlaufüberwachung von zwei Rührern.
Marke: Thermo Scientific™ 50118915
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B-Steuerungen ermöglichen die Synchronlaufüberwachung von zwei Rührern.
- Besonders gut sichtbare Anzeige
- Frei wählbare Rühr- und Pausenzeiten sowie zuschaltbarer Drehrichtungsumkehr
Spezifikation
Biomodul 40B Steuerung, 230 V Deutschland | |
Rührersteuerung (Dual) | |
230 V |
Biomodul 40B-Steuerung | |
230 V, Deutschland |