Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B-Steuerung
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B-Steuerungen ermöglichen die Synchronlaufüberwachung von zwei Rührern.
Marke:  Thermo Scientific™ 50118918
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15323426
  • 2401.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B-Steuerungen ermöglichen die Synchronlaufüberwachung von zwei Rührern.
  • Besonders gut sichtbare Anzeige
  • Frei wählbare Rühr- und Pausenzeiten sowie zuschaltbarer Drehrichtungsumkehr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Biomodul 40B Steuerung, 230 V Großbritannien
Rührersteuerung (Dual)
230 V
Biomodul 40B-Steuerung
230 V, Großbritannien