Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cidofovir Dihydrat
277.38 CHF - 824.10 CHF
Spezifikation
Format | Pulver |
---|---|
Molekulargewicht | 315,22 |
Produkttyp | Cidofovir Dihydrat |
Quelle | Synthetische Quelle |
Inhalt und Lagerung | Tiefkühlgerät -20 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16641852
|
Thermo Scientific Chemicals
463120010 |
1 g |
824.10 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
16651852
|
Thermo Scientific Chemicals
463122500 |
250 mg |
277.38 CHF
250 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Pulver | |
Cidofovir Dihydrat | |
Tiefkühlgerät -20 °C | |
≥97,5 % (HPLC) |
315,22 | |
Synthetische Quelle | |
Normale Bedingungen | |
Weiß bis fast weiß |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 2 Jahre