Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cidofovir Dihydrat
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 463122500
282.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16651852
  • 285.00 CHF / 250 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pulver
Cidofovir Dihydrat
Tiefkühlgerät -20 °C
≥97,5 % (HPLC)
Weiß bis fast weiß
315,22
Synthetische Quelle
Normale Bedingungen
250 mg
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0389275 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number463120010,463122500
ChargennummerA0389275 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2023 Catalog Number463120010,463122500
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Cidofovir Dihydrat > 250 mg; Glasflasche