Learn More
cIAP1 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1H3F1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen cIAP1
Klon 1H3F1
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16888675
Unterlagen ansehen
Proteintech
66626-1-IG-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16878675
Unterlagen ansehen
Proteintech
66626-1-IG-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
cIAP1 encodes a protein that is a member of a family of proteins that inhibits apoptosis by binding to tumor necrosis factor receptor-associated factors TRAF1 and TRAF2, probably by interfering with activation of ICE-like proteases. This encoded protein inhibits apoptosis induced by serum deprivation and menadione, a potent inducer of free radicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
cIAP1 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1H3F1, Proteintech