Learn More
Chromplete™ Wasser, HPLC/GC und Spektrometrie, Thermo Scientific Artikelnummer.: 15940721
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chromplete™ Wasser, HPLC/GC und Spektrometrie, Thermo Scientific
Artikelnummer. 15940721 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
4 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
4 L
Artikelnummer. 15940721
Marke: Thermo Scientific T001034000
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Die Chromplete Produktlinie von Thermo Scientific enthält Reagenzien für gängige Analysen und Trennungen mit der Konsistenz und Präzision, die Sie erwarten. Chromplete Wasser eignet sich für HPLC, GC, SFC, TLC, ACS und Spektrophotometrie.
Chromplete Wasser eignet sich für die Verwendung in:
  • HPLC in Verbindung mit UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- und RI-Detektoren
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • UV-Spektrophotometrie
  • Präparative Chromatographie
  • Überkritische Flüssig- und Dünnschichtchromatographie
  • Reaktionen/Analysen, die ACS-Konformität erfordern
  • Extraktions-/Konzentrationsanalysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Wasser
SMILES O
Spezifikation
Extinktion ≤ 0.01, ≤ 0.005
Chemischer Name oder Material Water
pH 5.5-7.0
Farbe ≤ 5 APHA
CAS Min. % 0.99
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Hinweise zur Reinheitsqualität Chromplete
Formelmasse 18.01
Güte HPLC-Gradient, GC, Pestizid, Spektralphotometrie, ACS
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Rückstand nach Verdampfung ≤ 1.0 ppm
Menge 4 L
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer193146 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog NumberT001032500,T001031000,T001034000
Chargennummer187663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog NumberT001032500,T001031000,T001034000
Chargennummer204363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2022 Catalog NumberT001032500,T001031000,T001034000
Chargennummer214662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2022 Catalog NumberT001032500,T001031000,T001034000
Chargennummer219371 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2022 Catalog NumberT001032500,T001031000,T001034000
Name des Produkts
Chromplete™ Wasser, HPLC/GC und Spektrometrie, Thermo Scientific >