Learn More
Chromplete™ Wasser, HPLC/GC und Spektrometrie, Thermo Scientific
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
4 L
Beschreibung
Chromplete Wasser eignet sich für die Verwendung in:
- HPLC in Verbindung mit UV-, VIS-, PDA-, ECD-, FL- und RI-Detektoren
- GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
- UV-Spektrophotometrie
- Präparative Chromatographie
- Überkritische Flüssig- und Dünnschichtchromatographie
- Reaktionen/Analysen, die ACS-Konformität erfordern
- Extraktions-/Konzentrationsanalysen
Spezifikation
Spezifikation
Extinktion | ≤ 0.01, ≤ 0.005 |
Chemischer Name oder Material | Water |
pH | 5.5-7.0 |
Farbe | ≤ 5 APHA |
CAS Min. % | 0.99 |
Schmelzpunkt | 0 °C |
Siedepunkt | 100 °C |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Chromplete |
Formelmasse | 18.01 |
Güte | HPLC-Gradient, GC, Pestizid, Spektralphotometrie, ACS |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Chromplete™ Wasser, HPLC/GC und Spektrometrie, Thermo Scientific >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur