Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Maus-IgE, VHH, biotinyliert
Nano-CaptureLigand für Maus-IgE: Single-Domain-Antikörper/VHH [CTK0112], biotinyliert.
106.36 CHF - 400.03 CHF
Spezifikation
Zielspezifität Maus-IgE
Konjugat Biotin
Klonalität Monoklonal
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) BLI, SPR, ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17333483
Unterlagen ansehen
Proteintech
smsEB-1-10
10 μl
106.36 CHF
10 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17343483
Unterlagen ansehen
Proteintech
smsEB-1-100
100 μl
400.03 CHF
100 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Nano-CaptureLigand Maus-IgE für die standortbezogene und spezifische Immobilisierung von Maus-IgE-Antikörpern gegen Avidin/Streptavidin-beschichtete Oberflächen, die in Biosensor- und ELISA-Assays verwendet werden
  • Besteht aus einem biotinylierten Nanobody, der spezifisch mit hoher Affinität und in standortgerichteter Weise an die Maus-IgE-Unterklasse bindet
Spezifikation
Spezifikation
Maus-IgE
Monoklonal
BLI, SPR, ELISA
Biotin
Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Maus-IgE, VHH, biotinyliert