Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Maus-IgE, VHH, biotinyliert
Nano-CaptureLigand für Maus-IgE: Single-Domain-Antikörper/VHH [CTK0112], biotinyliert.
Marke: Proteintech smsEB-1-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Nano-CaptureLigand Maus-IgE für die standortbezogene und spezifische Immobilisierung von Maus-IgE-Antikörpern gegen Avidin/Streptavidin-beschichtete Oberflächen, die in Biosensor- und ELISA-Assays verwendet werden
- Besteht aus einem biotinylierten Nanobody, der spezifisch mit hoher Affinität und in standortgerichteter Weise an die Maus-IgE-Unterklasse bindet
Spezifikation
100 μl | |
Biotin | |
Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern. |
Maus-IgE | |
Monoklonal | |
BLI, SPR, ELISA |