Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Humane IgE, rekombinant VHH, biotinyliert
Nano-CaptureLigand für humanes IgE: Single-Domain-Antikörper/VHH [CTK0111], biotinyliert.
106.36 CHF - 400.03 CHF
Spezifikation
Zielspezifität Fc-Fragment von humanem IgG1, IgG2, IgG3 und IgG4, Fc-Fragment von Kaninchen-IgG
Konjugat Biotin
Klonalität Monoklonal
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) BLI, SPR, ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17333463
Unterlagen ansehen
Proteintech
shuEB-1-10
10 μl
106.36 CHF
10 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17343463
Unterlagen ansehen
Proteintech
shuEB-1-100
100 μl
400.03 CHF
100 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das ChromoTek Nano-CaptureLigand™ humanes IgE, VHH, biotinyliert, wird für die standortbezogene und spezifische Immobilisierung von humanem IgE in Biosensor- und ELISA-Assays verwendet
  • Es erfasst nicht biotinylierte humane IgE-Antikörper gegen Streptavidin/Avidin
  • Nano-CaptureLigand humanes IgE, VHH, biotinyliert, besteht aus einem monoklonalen biotinylierten VHH/Nanobody
Spezifikation
Spezifikation
Fc-Fragment von humanem IgG1, IgG2, IgG3 und IgG4, Fc-Fragment von Kaninchen-IgG
Monoklonal
BLI, SPR, ELISA
Biotin
Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Humane IgE, rekombinant VHH, biotinyliert