Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Humane IgE, rekombinant VHH, biotinyliert
Nano-CaptureLigand für humanes IgE: Single-Domain-Antikörper/VHH [CTK0111], biotinyliert.
Marke: Proteintech shuEB-1-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das ChromoTek Nano-CaptureLigand™ humanes IgE, VHH, biotinyliert, wird für die standortbezogene und spezifische Immobilisierung von humanem IgE in Biosensor- und ELISA-Assays verwendet
- Es erfasst nicht biotinylierte humane IgE-Antikörper gegen Streptavidin/Avidin
- Nano-CaptureLigand humanes IgE, VHH, biotinyliert, besteht aus einem monoklonalen biotinylierten VHH/Nanobody
Spezifikation
10 μl | |
Biotin | |
Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern. |
Fc-Fragment von humanem IgG1, IgG2, IgG3 und IgG4, Fc-Fragment von Kaninchen-IgG | |
Monoklonal | |
BLI, SPR, ELISA |