Learn More
Proteintech ChromoTek mNeonGreen-Trap Agarose Beads
mNeonGreen-Trap-Agarose ist ein Affinitätsreagenz für IP von mNeonGreen-Fusionsproteinen.
228.00 CHF - 5640.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
Ziel | mNeonGreen, Branchiostoma lanceolatum |
Marker oder Farbstoff | Agarose |
Spezies | Alpaka |
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17303393
|
Proteintech
nta-10 |
10 Reaktionen |
228.00 CHF
10 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17313393
|
Proteintech
NTA-100 |
100 Reaktionen |
1720.00 CHF
100 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17323393
|
Proteintech
nta-20 |
20 Reaktionen |
380.00 CHF
20 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17333393
|
Proteintech
nta-200 |
200 Reaktionen |
3095.00 CHF
200 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17343393
|
Proteintech
NTA-400 |
400 Reaktionen |
5640.00 CHF
400 Reaktionen |
Verfügbar ab: 07-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Besteht aus einem mNeonGreen Nanobody/VHH, gekoppelt mit Agarose-Beads
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
mNeonGreen, Branchiostoma lanceolatum | |
Alpaka |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Agarose |