Learn More
Proteintech ChromoTek mNeonGreen-Trap Agarose Beads
mNeonGreen-Trap-Agarose ist ein Affinitätsreagenz für IP von mNeonGreen-Fusionsproteinen.
Marke:  Proteintech nta-20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17323393
  • 380.00 CHF / 20 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Besteht aus einem mNeonGreen Nanobody/VHH, gekoppelt mit Agarose-Beads
Spezifikation
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
mNeonGreen, Branchiostoma lanceolatum
Alpaka
IP, CoIP, ChIP, RIP
Agarose
20 Reaktionen