Learn More
Proteintech ChromoTek mNeonGreen-Trap Agarose Beads
mNeonGreen-Trap-Agarose ist ein Affinitätsreagenz für IP von mNeonGreen-Fusionsproteinen.
Marke: Proteintech nta-200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Besteht aus einem mNeonGreen Nanobody/VHH, gekoppelt mit Agarose-Beads
Spécification
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
mNeonGreen, Branchiostoma lanceolatum | |
Alpaka |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Agarose | |
200 Reaktionen |