Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Agarose
GFP-Trap™ Agarose ist ein Affinitätsharz für IP von GFP-Fusionsproteinen.
228.00 CHF - 5640.00 CHF
Spezifikation
Bindungsvermögen | 10 μl Suspension binden etwa 12 μg rekombinantes GFP |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
Ziel | AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mFluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomere eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, EYFP, Venus, Ypet, BFP |
Marker oder Farbstoff | Agarose |
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17313353
|
Proteintech
GTA-400 |
400 Reaktionen |
5640.00 CHF
400 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17303353
|
Proteintech
gta-200 |
200 Reaktionen |
3095.00 CHF
200 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17373343
|
Proteintech
gta-10 |
10 Reaktionen |
228.00 CHF
10 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17383343
|
Proteintech
gta-100 |
100 Reaktionen |
1720.00 CHF
100 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17393343
|
Proteintech
gta-20 |
20 Reaktionen |
380.00 CHF
20 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Besteht aus einem GFP Nanobody/VHH, gekoppelt mit Agarose-Beads
Spezifikation
10 μl Suspension binden etwa 12 μg rekombinantes GFP | |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Agarose |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mFluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomere eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, EYFP, Venus, Ypet, BFP | |
Alpaka |