Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Agarose
GFP-Trap™ Agarose ist ein Affinitätsharz für IP von GFP-Fusionsproteinen.
Marke: Proteintech GTA-400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Besteht aus einem GFP Nanobody/VHH, gekoppelt mit Agarose-Beads
Spezifikation
10 μl Suspension binden etwa 12 μg rekombinantes GFP | |
IP, CoIP, ChIP, RIP | |
Agarose | |
400 Reaktionen |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mFluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomere eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, EYFP, Venus, Ypet, BFP | |
Alpaka |