Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Agarose
GFP-Trap™ Agarose ist ein Affinitätsharz für IP von GFP-Fusionsproteinen.
Marke:  Proteintech gta-200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17303353
  • 3095.00 CHF / 200 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Besteht aus einem GFP Nanobody/VHH, gekoppelt mit Agarose-Beads
Spezifikation
Spezifikation
10 μl Suspension binden etwa 12 μg rekombinantes GFP
IP, CoIP, ChIP, RIP
Agarose
200 Reaktionen
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mFluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomere eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, EYFP, Venus, Ypet, BFP
Alpaka