missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromogranin B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen PA5100439
373.80 CHF gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Antibody detects endogenous levels of total Chromogranin B.
Chromogranin B is a tyrosine sulfated secretory protein found in a wide variety of peptidergic endocrine cells. Chromogranin functions as a neuroendocrine secretory granule protein which may be the precursor for other biologically active peptides.Spezifikation
Chromogranin B | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
Chgb | |
CCB peptide; CCB peptide long form; CCB peptide short form; CgB; CHGB; chromogranin B; chromogranin B (secretogranin 1); Chromogranin B, parathyroid secretory protein; chromogranin-B; GAWK peptide; Glucagonoma peptide; PE-11; SCG1; Scg-1; secretogranin B; secretogranin I; Secretogranin-1; secretogranin-I; SgI | |
Rabbit | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
1114, 12653 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
1 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
P05060, P16014 | |
Chgb | |
A synthesized peptide derived from human CHGB(Accession P05060), corresponding to amino acid residues E393-E443. | |
100 μL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Chromogranin B Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur