missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromogranin A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen PA535071
473.20 CHF gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Chromogranin A (CHGA) is a member of the chromogranin/secretogranin family of neuroendocrine secretory proteins. It is found in secretory vesicles of neurons and endocine cells. CHGA is a precursor to three biologically active peptides: vasostatin, pancreastatin, and parastatin. These peptides act as autocine or paracrine negative modulators of the neuroendocrine system. CHGA is an excellent marker for carcinoid tumors, pheo-chromocytomas, paragangliomas, and other neuro-endocrine tumors. Coexpression of chromogranin A and neuron specific enolase (NSE) is common in neuroendocrine neoplasms.Spezifikation
Chromogranin A | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
Chga | |
AL-11; AL26; Beta-granin; betagranin (N-terminal fragment of chromogranin A); catestatin; CgA; CHGA; ChrA; chromofungin; chromogranin A; chromogranin A (parathyroid secretory protein 1); chromogranin A precursor; chromogranin-A; CTNNB; DKFZp686D02253; EA-92; ER-37; ES-43; FLJ25606; FLJ37923; GE-25; GR-44; GV-19; LF-19; LOW QUALITY PROTEIN: chromogranin-A; MGC105435; Pancreastatin; Parastatin; parathyroid secretory protein 1; p-Glu serpinin precursor; pituitary secretory protein I; Serpinin; Serpinin-RRG; SL21; SP-I; SS-18; Vasostatin I; Vasostatin II; Vasostatin-1; Vasostatin-2; WA-8; WE-14 | |
Rabbit | |
Antigen affinity chromatography, Protein A | |
RUO | |
1113 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.5 mg/mL | |
PBS with 0.09% sodium azide | |
P10645 | |
Chga | |
KLH conjugated synthetic peptide between 376-404 amino acids from the C-terminal region of human CMGA | |
400 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
Ig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Chromogranin A Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 400 μL; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur