Learn More
Chrompulver, -200 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Chrom, Cr, CAS-Nummer-7440-47-3, Chrom, Chromium, elementar, ccris 159, chrome französisch, Verbindungen, chrom, Chrom deutsch, cromo, Metall, chromium, Metall, 500 g, graues Pulver, 99,95 % (Metallbasis), CHEBI:28073, DOT-Klasse:4,1; Verpackungsgruppe:III, 231-157-5, H228
123.00 CHF - 1305.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-47-3 |
---|---|
Summenformel | Cr |
Molekulargewicht (g/mol) | 52.00 |
MDL-Nummer | MFCD00010944 |
InChI-Schlüssel | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 |
PubChem CID | 23976 |
ChEBI | CHEBI:28073 |
IUPAC-Name | Chrom |
SMILES | [Cr] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11381329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013796.14 |
25 g |
123.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11371329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013796.22 |
100 g |
342.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11391329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013796.36 |
500 g |
1305.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-47-3 | |
52.00 | |
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N | |
23976 | |
Chrom |
Cr | |
MFCD00010944 | |
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 | |
CHEBI:28073 | |
[Cr] |
Spezifikation
Chromium powder | |
7440-47-3 | |
Cr | |
UN3089 | |
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N | |
Chrom | |
23976 | |
99.95% | |
Geruchsneutral |
Silber | |
(Metallbasis) | |
MFCD00010944 | |
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 | |
[Cr] | |
52.00 | |
CHEBI:28073 | |
−200 mesh |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H228-H351;
Entzündbarer Feststoff.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Gehäuse H228
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:METALLPULVER, ENTZÜNDBAR, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 231-157-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GB4200000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Chromium powder
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Chromium