Learn More
Chrompulver, -200 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11391329
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrompulver, -200 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391329
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11391329
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013796.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chrom, Cr, CAS-Nummer-7440-47-3, Chrom, Chromium, elementar, ccris 159, chrome französisch, Verbindungen, chrom, Chrom deutsch, cromo, Metall, chromium, Metall, 500 g, graues Pulver, 99,95 % (Metallbasis), CHEBI:28073, DOT-Klasse:4,1; Verpackungsgruppe:III, 231-157-5, H228
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium
Farbe Grau
Aussehen Gray powder
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 500 g
Netzgröße -200 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY05E091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2023 Catalog Number013796.14,013796.36,013796.22
ChargennummerZ20H012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number013796.14,013796.36,013796.22
ChargennummerI29W032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013796.14,013796.36,013796.22
ChargennummerF08Q20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013796.14,013796.36,013796.22
ChargennummerI17P38 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013796.14,013796.36,013796.22
Name des Produkts
Chrompulver, -200 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >