Learn More
Chromstücke, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11361208
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chromstücke, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361208
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11361208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010150.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium
Farbe Grau
Aussehen Gray pieces
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Form Unregelmäßige Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX25K061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog Number010150.22,010150.36
ChargennummerX03K037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number010150.22,010150.36
ChargennummerW09K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog Number010150.22,010150.36
ChargennummerS18K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number010150.22,010150.36
ChargennummerX31J005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog Number010150.22,010150.36
Name des Produkts
Chromstücke, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >