Learn More
Chrom(III)-sulfathydrat, dunkelviolette Kristalle, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15244-38-9 | Cr2O12S3 | 392.16 g/mol
93.55 CHF - 367.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 15244-38-9 |
---|---|
Summenformel | Cr2O12S3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 392.16 |
MDL-Nummer | MFCD00016039 |
InChI-Schlüssel | GRWVQDDAKZFPFI-UHFFFAOYSA-H |
IUPAC-Name | dichromium(3+) trisulfate |
SMILES | [Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
11307628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033303.22 |
100 g |
93.55 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11397618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033303.36 |
500 g |
367.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Chromium(III) sulfate hydrate is widely used in making chrome tanned leather, paints, inks and ceramics. It is also used in preparation of chromium metal, dye, in printing and dyeing industry. It is involved in the preparation of chrome catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
15244-38-9 | |
392.16 | |
GRWVQDDAKZFPFI-UHFFFAOYSA-H | |
[Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Cr2O12S3 | |
MFCD00016039 | |
dichromium(3+) trisulfate |
Specifications
Chromium(III) sulfate hydrate | |
Violett | |
Cr2O12S3 | |
Soluble in water and alcohol. Insoluble in acids. | |
[Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
392.16 | |
Reagenz | |
Hygroskopisch |
15244-38-9 | |
Kristalle | |
MFCD00016039 | |
GRWVQDDAKZFPFI-UHFFFAOYSA-H | |
dichromium(3+) trisulfate | |
392.17 (Anhydrous) | |
Geruchsneutral |
Safety and Handling
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P333+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H317-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-253-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GB7200000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
- Chromium(III) sulphate hydrate
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Chromium(III) sulphate hydrate