Learn More
Chrom(III)-sulfathydrat, dunkelviolette Kristalle, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Chromium(III) sulfate hydrate is widely used in making chrome tanned leather, paints, inks and ceramics. It is also used in preparation of chromium metal, dye, in printing and dyeing industry. It is involved in the preparation of chrome catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chromium(III) sulfate hydrate |
Farbe | Violett |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol. Insoluble in acids. |
Formelmasse | 392.17 (Anhydrous) |
Güte | Reagenz |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y07K025 | Analysenzertifikat | 25/02/2025 | 033303.36,033303.22 |
Z10K039 | Analysenzertifikat | 11/12/2024 | 033303.36,033303.22 |
T12K002 | Analysenzertifikat | 25/07/2024 | 033303.36,033303.22 |
X27J028 | Analysenzertifikat | 03/11/2023 | 033303.36,033303.22 |
N031018 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 033303.36,033303.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Chromium(III) sulphate hydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Chromium(III) sulphate hydrate