Learn More
Chrom(III)-oxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
53.10 CHF - 172.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1308-38-9 |
---|---|
Summenformel | Cr2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 151.99 |
MDL-Nummer | MFCD00010949 |
InChI-Schlüssel | UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxideMehr anzeigen |
PubChem CID | 517277 |
ChEBI | CHEBI:48242 |
IUPAC-Name | Oxo(oxochromiooxy)chrom |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11371629
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012285.22 |
100 g |
53.10 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11381629
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012285.36 |
500 g |
172.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Chromium(III) oxide is known as green compound which is used for buffing and polishing. It can be used as abrasives. Apart from being used as a precursor to the magnetic pigment viz., chromium dioxide, it is used in inks, glasses, and pigments (viridian). They are employed as plating agents and surface treating agents. It is a catalyst in the Phillips process of manufacture of high density polythene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1308-38-9 | |
151.99 | |
UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N | |
517277 | |
Oxo(oxochromiooxy)chrom |
Cr2O3 | |
MFCD00010949 | |
chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxideMehr anzeigen | |
CHEBI:48242 | |
[O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3] |
Spezifikation
3000°C | |
2435°C | |
Grün | |
99% | |
MFCD00010949 | |
Insoluble in water,alcohol,acetone and acids. | |
[O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3] | |
151.99 | |
CHEBI:48242 | |
Geruchsneutral | |
Pale to dark green powder |
Chromium(III) oxide | |
1308-38-9 | |
Pulver | |
Cr2O3 | |
chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide | |
UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N | |
Oxo(oxochromiooxy)chrom | |
517277 | |
151.99 | |
2.551 | |
5.2 g/cm3at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
H302-H332-H317:Gesundheitsschädlich beim VerschluckenGesundheitsschädlich bei Einatmen.Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-160-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GB6475000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen