Learn More
Chrom(III)-oxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371629
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrom(III)-oxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371629
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11371629
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012285.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
Chromium(III) oxide is known as green compound which is used for buffing and polishing. It can be used as abrasives. Apart from being used as a precursor to the magnetic pigment viz., chromium dioxide, it is used in inks, glasses, and pigments (viridian). They are employed as plating agents and surface treating agents. It is a catalyst in the Phillips process of manufacture of high density polythene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-38-9
Summenformel Cr2O3
Molekulargewicht (g/mol) 151.99
MDL-Nummer MFCD00010949
InChI-Schlüssel UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
IUPAC-Name Oxo(oxochromiooxy)chrom
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Spezifikation
Siedepunkt 3000°C
Chemischer Name oder Material Chromium(III) oxide
Schmelzpunkt 2435°C
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,alcohol,acetone and acids.
Formelmasse 151.99
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 2.551
Aussehen Pale to dark green powder
Dichte 5.2 g/cm3at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP14L020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number012285.36,012285.22
ChargennummerM24L004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number012285.36,012285.22
ChargennummerT26K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number012285.36,012285.22
ChargennummerP13K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number012285.36,012285.22
ChargennummerU17I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2022 Catalog Number012285.36,012285.22
Name des Produkts
Chrom(III)-oxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >