Learn More
Chrom(III)-oxid, weißes bis dunkelgrünes Pulver, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
53.20 CHF - 131.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1308-38-9
Summenformel Cr2O3
Molekulargewicht (g/mol) 151.99
MDL-Nummer MFCD00010949
InChI-Schlüssel UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11391629
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012286.36
500 g
53.20 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11301639
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012286.A3
2 kg
131.00 CHF
2 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is employed in metallurgical processing and has applications in chrome plating, anodizing aluminum etc… It is also used as a pigment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.Kontakt mit der Haut vermeiden.Geeignete Handschuhe tragen.
H302-H332-H317:Gesundheitsschädlich beim VerschluckenGesundheitsschädlich bei Einatmen.Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-160-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GB6475000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Chrom(III)-oxid, weißes bis dunkelgrünes Pulver, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals