Learn More
Chrom(III)-oxid, weißes bis dunkelgrünes Pulver, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed in metallurgical processing and has applications in chrome plating, anodizing aluminum etc… It is also used as a pigment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 3000°C |
Chemischer Name oder Material | Chromium(III) oxide |
Schmelzpunkt | 2435°C |
Farbe | Grün |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | >98% |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water,alcohol,acetone and acids |
IUPAC-Name | Oxo(oxochromiooxy)chrom |
Formelmasse | 151.99 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y30I055 | Analysenzertifikat | 05/01/2023 | 012286.36,012286.A3 |
R26I021 | Analysenzertifikat | 09/06/2022 | 012286.36,012286.A3 |
Q25I036 | Analysenzertifikat | 29/04/2022 | 012286.36,012286.A3 |
Q25I026 | Analysenzertifikat | 29/04/2022 | 012286.36,012286.A3 |
Z29H031 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 012286.36,012286.A3 |