Learn More
Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
18.70 CHF - 388.94 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-02-8 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00149659 |
InChI-Schlüssel | PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate |
PubChem CID | 9887206 |
IUPAC-Name | Chrom(3+);trinitrat;nonahydrat |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10511281
|
Thermo Scientific
219200050 |
5 g | Glasflasche | N/A | ||||||
10092830
|
Thermo Scientific Acros
219201000 |
100 g | Kunststoffflasche |
32.56 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10124990
|
Thermo Scientific Acros
219205000 |
500 g | Kunststoffflasche |
60.90 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10092820
|
Thermo Scientific Acros
219200010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
99.19 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10399123
|
Thermo Scientific Acros
219200051 |
5 kg | Kunststoffflasche |
388.94 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Identifiants chimiques
7789-02-8 | |
PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N | |
9887206 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3] |
MFCD00149659 | |
chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate | |
Chrom(3+);trinitrat;nonahydrat |
Spécification
Chromium(III) nitrate nonahydrate | |
99% | |
Schwarz bis Purpur | |
Crystalline Chunks | |
CrN3O9 | |
MFCD00149659 | |
Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3] | |
238.01 | |
400.14 |
60.0°C | |
7789-02-8 | |
2 to 3 (5% aq. soln.) | |
99% | |
Cr(NO3)3·9H2O | |
chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate | |
PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N | |
Chrom(3+);trinitrat;nonahydrat | |
9887206 | |
99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Harmful if inhaled.
Causes serious eye irritation.
May intensify fire; oxidizer.
May cause an allergic skin reaction.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : GB6300000
- Chromium(III) nitrate nonahydrate
Mention d'avertissement
- Gefahr
Catégorie de danger
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Mention de danger
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Conseils de prudence
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.