Learn More
Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10092830
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10092830
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10092830
Marke: Thermo Scientific Acros 219201000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-02-8
MDL-Nummer MFCD00149659
InChI-Schlüssel PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC-Name Chrom(3+);Trinitrat;Nonahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) nitrate nonahydrate
Schmelzpunkt 60.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Schwarz bis Purpur
pH 2 to 3 (5% aq. soln.)
Physikalische Form Kristalline Stückchen
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Iodometry)
Summenformel CrN3O9·9H2O
Strukturformel Cr(NO3)3·9H2O
Merck Index 14,2226
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 400.14
Formelmasse 400.14
Reinheit (%) 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number219200010,219200051,219205000,219201000
ChargennummerA0455079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number219200010,219200051,219200050,219205000,219201000
ChargennummerA0451049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number219200010,219200051,219205000,219201000
ChargennummerA0394020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number219200010,219200051,219200050,219205000,219201000
ChargennummerA0400787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number219200010,219200051,219200050,219205000,219201000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >