Learn More
Chrom(III)-chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
50.95 CHF - 137.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10060-12-5
Summenformel Cl3CrH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 266.44
MDL-Nummer MFCD00149660
InChI-Schlüssel LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czechMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
IUPAC-Name Chrom(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11309777
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
042113.30
250 g
50.95 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
11399767
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
042113.A1
1 kg
137.00 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Chromium(III) chloride hexahydrate is used as a catalyst, as a mordant in printing and dyeing industry. It is involved in the preparation of anhydrous tetrahydrofuran complex of chromium(III) chloride by reacting with trimethylsilylchloride. It finds application in the manufacturing of a variety of chromium-containing pigment in Paint industry and other chromium salts in the chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mehr anzeigen
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H334-H314-H318-H302-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P234-P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H302-H317
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVER FESTSTOFF, AZID, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-038-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GB5450000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Chrom(III)-chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado