Learn More
Chrom(III)-chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309777
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrom(III)-chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309777
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11309777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042113.30
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
Chromium(III) chloride hexahydrate is used as a catalyst, as a mordant in printing and dyeing industry. It is involved in the preparation of anhydrous tetrahydrofuran complex of chromium(III) chloride by reacting with trimethylsilylchloride. It finds application in the manufacturing of a variety of chromium-containing pigment in Paint industry and other chromium salts in the chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10060-12-5
Summenformel Cl3CrH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 266.44
MDL-Nummer MFCD00149660
InChI-Schlüssel LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czechMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
IUPAC-Name Chrom(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 83°C
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,2222
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in acetone; Soluble in water, alcohol; Insoluble in ether
Formelmasse 266.45 (158.35 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.835 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ04L010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number042113.30,042113.A1
ChargennummerT08K043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog Number042113.30,042113.A1
ChargennummerP07K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog Number042113.30,042113.A1
Chargennummer10244540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2022 Catalog Number042113.30,042113.A1
ChargennummerY02G036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 Catalog Number042113.30,042113.A1
Name des Produkts
Chrom(III)-chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >