Learn More
Chrom(III)-chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
73.16 CHF - 349.74 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10060-12-5
Summenformel Cl3CrH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 266.44
MDL-Nummer MFCD00149660
InChI-Schlüssel LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
IUPAC-Name Chrom(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10286790
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
213365000
500 g Kunststoffflasche
73.16 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10044103
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
213360051
5 kg Kunststofftrommel
349.74 CHF
5 Kilogramm
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Chrom(III)-chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals