Learn More
Chrom(III)-chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10286790
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrom(III)-chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10286790
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10286790
Marke: Thermo Scientific Acros 213365000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10060-12-5
Summenformel Cl3CrH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 266.44
MDL-Nummer MFCD00149660
InChI-Schlüssel LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
IUPAC-Name Chrom(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Specifications
Chemischer Name oder Material Chromium(III) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 83.0°C
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel [Cr(H2O)4Cl2]Cl·2H2O
Merck Index 14, 2222
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ether
Formelmasse 266.44
Reinheit (%) 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471440 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number213360051,213365000
ChargennummerA0472624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number213360051,213365000
ChargennummerA0466108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog Number213360051,213365000
ChargennummerA0435145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number213360051,213365000
ChargennummerA0461034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number213360051,213365000
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chromium(III) chloride hexahydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chromium (III) Chloride Hexahydrate, Chromic chloride
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Chrom(III)-chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >