Learn More
Chrom(III)-chlorid, violette Flocken, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-73-7 | CrCl3
43.10 CHF - 367.04 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10025-73-7 |
---|---|
Summenformel | CrCl3 |
MDL-Nummer | MFCD00010948 |
Synonym | chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11303877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035691.06 |
5 g |
43.10 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11393867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035691.14 |
25 g |
111.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11313877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035691.22 |
100 g |
367.04 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties. It is used as a catalyst, for organic synthesis, for manufacturing dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10025-73-7 | |
CrCl3 | |
MFCD00010948 | |
chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f |
Spezifikation
Chromium(III) chloride | |
10025-73-7 | |
Flocken | |
CrCl3 | |
chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f | |
158.35 | |
Hygroskopisch |
∽1150°C | |
Violett | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00010948 | |
Soluble in alcohol,water. | |
Geruchsneutral | |
2.87 |
Sicherheit und Handhabung
P234-P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H302-H317
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-038-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GB5425000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern