Learn More
Chrom(III)-chlorid, violette Flocken, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11393867
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrom(III)-chlorid, violette Flocken, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393867
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11393867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035691.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties. It is used as a catalyst, for organic synthesis, for manufacturing dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-73-7
Summenformel CrCl3
MDL-Nummer MFCD00010948
Synonym chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0fMehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) chloride
Schmelzpunkt ∽1150°C
Farbe Violett
Physikalische Form Flocken
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,water.
Formelmasse 158.35
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.87
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN13J002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number035691.06,035691.22,035691.14
ChargennummerM26I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number035691.06,035691.22,035691.14
ChargennummerL02P04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number035691.06,035691.22,035691.14
ChargennummerU23H053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number035691.06,035691.22,035691.14
ChargennummerG15N47 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number035691.06,035691.22,035691.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(III) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chromic chloride
Name des Produkts
Chrom(III)-chlorid, violette Flocken, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >