Learn More
Chromium(III) chloride, anhydrous, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-73-7
96.00 CHF - 367.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10025-73-7 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00010948 |
Synonym | chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11351699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012336.18 |
50 g |
96.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11361699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012336.30 |
250 g |
367.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Chromium chloride and chromium sulfate have been used as dietary supplements. Chromium(III) chloride and chromium(III) sulfate can be used in the manufacture of food for particular nutritional uses and in food supplements. It is found in miscellaneous applications, such as catalysts, hardeners, mordents, crosslinking and binding agents. It is used to make very pure chromium and other chromium compounds, as a mordant in dyeing cotton, and in chromizing metals. It is too used for trivalent electroplating .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10025-73-7 | |
MFCD00010948 | |
chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f |
Spezifikation
1300°C (sublimation) | |
Anhydrous | |
Violett | |
MFCD00010948 | |
14,2222 | |
Partially soluble in water. | |
98% | |
2.87 g/mL |
Chromium(III) chloride | |
10025-73-7 | |
Kristallin | |
UN3260 | |
chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f | |
158.35 | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H334-H314-H318-H302-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P234-P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H302-H317
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVER FESTSTOFF, AZID, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-038-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GB5425000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern