Learn More
Chromium(III) chloride, anhydrous, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Chromium chloride and chromium sulfate have been used as dietary supplements. Chromium(III) chloride and chromium(III) sulfate can be used in the manufacture of food for particular nutritional uses and in food supplements. It is found in miscellaneous applications, such as catalysts, hardeners, mordents, crosslinking and binding agents. It is used to make very pure chromium and other chromium compounds, as a mordant in dyeing cotton, and in chromizing metals. It is too used for trivalent electroplating .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1300°C (sublimation) |
Chemischer Name oder Material | Chromium(III) chloride |
Namenshinweis | Anhydrous |
Farbe | Violett |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN3260 |
Merck Index | 14,2222 |
Löslichkeitsinformationen | Partially soluble in water. |
Formelmasse | 158.35 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P03L035 | Analysenzertifikat | 05/03/2025 | 012336.30,012336.18 |
Y18K008 | Analysenzertifikat | 20/11/2024 | 012336.30,012336.18 |
X01K035 | Analysenzertifikat | 09/10/2024 | 012336.30,012336.18 |
U12K052 | Analysenzertifikat | 29/08/2024 | 012336.30,012336.18 |
M31K012 | Analysenzertifikat | 09/02/2024 | 012336.30,012336.18 |