Learn More
Chrom(III)-chlorid, 99 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
26.73 CHF - 244.22 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10025-73-7 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00010948 |
Synonym | chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10185583
|
Thermo Scientific Acros
190470050 |
5 g | Glasflasche |
26.73 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10793381
|
Thermo Scientific Acros
190470250 |
25 g | Kunststoffflasche |
83.82 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10752564
|
Thermo Scientific Acros
190471000 |
100 g | Kunststoffflasche |
244.22 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10025-73-7 | |
MFCD00010948 | |
chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f |
Spezifikation
Chromium(III) chloride | |
99% | |
Violett | |
98.5% min | |
CrCl3 | |
15,95 | |
chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f | |
158.36 | |
99% |
1152.0°C | |
10025-73-7 | |
Glänzendes flockiges Pulver oder Flocken | |
Cl3Cr | |
MFCD00010948 | |
15, 2226 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
158.36 | |
2.76 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Satz
Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Bei VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 233-038-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GB5425000
missing translation for 'tsca' : TSCA