Learn More
Chrom(III)-chlorid, 99 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10185583
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrom(III)-chlorid, 99 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185583
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10185583
Marke: Thermo Scientific Acros 190470050
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-73-7
MDL-Nummer MFCD00010948
Synonym chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) chloride
Schmelzpunkt 1152.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Violett
Physikalische Form Glänzendes flockiges Pulver oder Flocken
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Summenformel Cl3Cr
Strukturformel CrCl3
Fieser 15,95
Merck Index 15, 2226
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Molekulargewicht (g/mol) 158.36
Formelmasse 158.36
Reinheit (%) 99%
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.76
Name des Produkts
Chrom(III)-chlorid, 99 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >