Learn More
Chrom(III)-acetathydroxid, blaue Kristalle, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 39430-51-8 | Cr3(OH)2(OOCCH3)7
46.90 CHF - 112.57 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 39430-51-8 |
---|---|
Summenformel | Cr3(OH)2(OOCCH3)7 |
MDL-Nummer | MFCD00058912 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11331849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012518.36 |
500 g |
46.90 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11321849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012518.A3 |
2 kg |
112.57 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Occasionally to dehalogenate organic compounds. used as an oxygen scrubber, polymer industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
39430-51-8 | |
Cr3(OH)2(OOCCH3)7 | |
MFCD00058912 |
Spezifikation
Chromium(III) acetate hydroxide | |
39430-51-8 | |
Pulver | |
MFCD00058912 | |
603.31 |
Cr 24% | |
Blau | |
Cr3(OH)2(OOCCH3)7 | |
Soluble in water. Insoluble in acetone. Soluble in hot water | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H317
missing translation for 'einecsNumber' : 254-447-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen