Learn More
Chrom(III)-acetathydroxid, blaue Kristalle, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331849
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrom(III)-acetathydroxid, blaue Kristalle, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331849
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11331849
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012518.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 39430-51-8 | Cr3(OH)2(OOCCH3)7
Occasionally to dehalogenate organic compounds. used as an oxygen scrubber, polymer industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39430-51-8
Summenformel Cr3(OH)2(OOCCH3)7
MDL-Nummer MFCD00058912
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) acetate hydroxide
Namenshinweis Cr 24%
Farbe Blau
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in acetone. Soluble in hot water
Formelmasse 603.31
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW11K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog Number012518.36,012518.A3
ChargennummerU23F008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2022 Catalog Number012518.36,012518.A3
ChargennummerM12I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012518.36,012518.A3
ChargennummerJ08N14 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012518.36,012518.A3
ChargennummerZ04A013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012518.36,012518.A3
Name des Produkts
Chrom(III)-acetathydroxid, blaue Kristalle, Thermo Scientific Chemicals >