Learn More
Chrom(II)-chlorid, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10049-05-5 | CrCl2
90.20 CHF - 890.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10049-05-5 |
---|---|
Summenformel | CrCl2 |
MDL-Nummer | MFCD00010947 |
Synonym | Chromous chloride |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11333486
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14342.06 |
5 g |
90.20 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11343486
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14342.14 |
25 g |
328.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11353486
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14342.22 |
100 g |
890.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Chromium(II) chloride is used as a precursor to other inorganic and organometallic chromium complexes. It is a reagent in the Nozaki-Hiyama-Kishi reaction. It is also used in the Takai olefination to prepare vinyl iodides from aldehydes in the presence of iodoform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenChrom(II)-chlorid wird als Vorstufe für andere anorganische und metallorganische Chromkomplexe verwendet. Es ist ein Reagenz in der Nozaki-Hiyama-Kishi-Reaktion. Es wird auch in der Takai-Olefinierung verwendet, um Vinyljodide aus Aldehyden in Gegenwart von Jodoform herzustellen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol und Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Wasser und aktiven Metallen.
Chemical Identifiers
10049-05-5 | |
CrCl2 | |
MFCD00010947 | |
Chromous chloride |
Specifications
Chromium(II) chloride | |
anhydrous | |
CrCl2 | |
UN3260 | |
Chromous chloride | |
122.9 | |
Geruchsneutral | |
2.878 |
824°C | |
10049-05-5 | |
MFCD00010947 | |
14,2244 | |
Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether. | |
97% | |
Air and moisture sensitive |
Safety and Handling
GHS H-Satz
H314-H318-H302
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVER FESTSTOFF, AZID, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-163-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GB5250000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Chromium(II) chloride, anhydrous
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Chromic(II) chloride