Learn More
Chrom(II)-chlorid, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333486
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 10049-05-5 | CrCl2
Chromium(II) chloride is used as a precursor to other inorganic and organometallic chromium complexes. It is a reagent in the Nozaki-Hiyama-Kishi reaction. It is also used in the Takai olefination to prepare vinyl iodides from aldehydes in the presence of iodoform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chrom(II)-chlorid wird als Vorstufe für andere anorganische und metallorganische Chromkomplexe verwendet. Es ist ein Reagenz in der Nozaki-Hiyama-Kishi-Reaktion. Es wird auch in der Takai-Olefinierung verwendet, um Vinyljodide aus Aldehyden in Gegenwart von Jodoform herzustellen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol und Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Wasser und aktiven Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-05-5
Summenformel CrCl2
MDL-Nummer MFCD00010947
Synonym Chromous chloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(II) chloride
Schmelzpunkt 824°C
Namenshinweis anhydrous
Menge 5 g
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,2244
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Formelmasse 122.9
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 2.878
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium(II) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chromic(II) chloride
Name des Produkts
Chrom(II)-chlorid, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >