Learn More
Chrom, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
75.00 CHF - 684.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-47-3 |
---|---|
Summenformel | Cr |
Molekulargewicht (g/mol) | 52.00 |
MDL-Nummer | MFCD00010944 |
InChI-Schlüssel | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 |
PubChem CID | 23976 |
ChEBI | CHEBI:28073 |
IUPAC-Name | Chrom |
SMILES | [Cr] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15219726
|
Thermo Scientific Acros
225491000 |
100 g |
75.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15299766
|
Thermo Scientific Acros
225495000 |
500 g |
218.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15209726
|
Thermo Scientific Acros
225490025 |
2.5 kg | N/A | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-47-3 | |
52.00 | |
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N | |
23976 | |
Chrom |
Cr | |
MFCD00010944 | |
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159Mehr anzeigen | |
CHEBI:28073 | |
[Cr] |
Spezifikation
Chromium | |
1857.0°C | |
7.2000g/mL | |
Cr | |
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 | |
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N | |
Chrom | |
23976 | |
52 | |
Rein |
7440-47-3 | |
2642.0°C | |
Cr | |
MFCD00010944 | |
Solubility in water: insoluble. | |
[Cr] | |
52.00 | |
CHEBI:28073 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Hinweis Sehr giftig für Wasserorganismen.
GHS P-HinweisFreisetzung in die Umwelt vermeiden.Verschüttete Mengen aufnehmen.Inhalt/Behälter in eine zugelassene Abfallentsorgungsanlage entsorgen.
Warnhinweis
- Chromium
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.