Learn More
Brannan™ TALLY COUNTER DESK UNIT 4 FIGURE CHROME PLATED
Ein Zähler aus Edelstahl für die fortlaufende Zählung von Objekten in einer Gruppe von Ereignissen.
Marke:  Brannan™ 28/502/0
Artikelnummer. 12366477
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertiger 4-stelliger mechanischer Zähler aus Metall mit Drucktastenbetätigung und Rückstelltaste
  • Dieser ergonomisch gestaltete Zähler verfügt über einen feineren Ring und eine robuste, verchromte Stahlkonstruktion
  • Weiße, 4 mm hohe Ziffern auf schwarzem Hintergrund für einfaches Ablesen
  • Zählt von 0 bis 9999
  • Wird durch drehen des Knopfes auf der rechten Seite im Uhrzeigersinn zurückgesetzt
  • Passt genau in die Handfläche
  • Der Tischzähler steht auf einem Sockel, der durch die drei Schraubenlöchern sicher auf einem Schreibtisch oder Tisch befestigt werden kann
Spezifikation
Spezifikation
Handzähler
1/Packung
55 mm
Ständer für Pult oder Tisch
0–9999, weiße Figuren auf schwarzem Hintergrund
55 mm
Verwalten einer Anzahl von Objekten in einer Gruppe von Ereignissen in einer Sequenz
Name des Produkts
Brannan™ TALLY COUNTER DESK UNIT 4 FIGURE CHROME PLATED > Höhe: 93 mm