Learn More
Macherey-Nagel™ 732816 Chromabond Säule Flash RS 200 C18 * gem. Angebot Nr. 203-40781118 *
Marke: Macherey-Nagel™ 732816
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
200 mm | |
Flash-Säule | |
Direkt verwendet im Teledyne Isco Companion, Rf |
Polypropylen | |
Flash-Säule |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ 732816 Chromabond Säule Flash RS 200 C18 * gem. Angebot Nr. 203-40781118 * > ID:60mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur