Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Scheiben, Gütegrad FN 30
Hochreines Papier für Blotting, Chromatographie und eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik.
20.99 CHF - 206.14 CHF
Spezifikation
Filmdicke | 0.9 mm |
---|---|
Format | Scheibe |
Güte | FN 30 |
Material | Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche) |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15952960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-526-006 |
6 mm | 1000/Packung, 320 g/m2 |
176.01 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15962960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-526-022 |
22 mm | 1000/Packung, 320 g/m2 |
206.14 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15972960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-526-025 |
25 mm | 100/Packung, 320 g/m2 |
20.99 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15982960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-526-037 |
37 mm | 100/Packung, 320 g/m2 |
40.57 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hochreines Papier.
- Ideal für Blotting und Chromatographie.
- Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
- Nicht steril, Großpackung.
Spezifikation
0.9 mm | |
Scheibe | |
FN 30 | |
Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche) |